ContactUsLinkComponent
Syringe filters, sterile, Whatman™ Anotop
Syringe filters, sterile, Whatman™ Anotop
Certificates
undefined
Syringe filters, sterile, Whatman™ Anotop
Specifications
  • Catalog No:
  • 516-1129
  • 516-1128
  • 516-1127
  • 516-1507
  • 516-1502
  • 516-1504
  • Type:
  • Anotop™ 10
  • Anotop™ 10
  • Anotop™ 10
  • Anotop™ 25
  • Anotop™ 25
  • Anotop™ 25
  • Ø:
  • 10 mm
  • 10 mm
  • 10 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • Dimensions:
  • 15,4×18,5 mm
  • 15,4×18,5 mm
  • 15,4×18,5 mm
  • 36,8×26,3 mm
  • 36,8×26,3 mm
  • 36,8×26,3 mm
  • Max. operating pressure:
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • Pre-filter:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -