ContactUsLinkComponent
Syringe filters, CA, Puradisc™, Whatman™
undefined
Syringe filters, CA, Puradisc™, Whatman™
  • Catalog No:
  • 514-1141
  • 514-1122
  • 514-1114
  • 514-1124
  • 514-1120
  • 514-1113
  • 514-1121
  • 514-1111
  • 514-1123
  • 514-1117
  • 516-0909
  • 514-1127
  • 514-1140
  • 514-1115
  • 516-0924
  • 514-1125
  • 514-1112
  • Ø:
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 13 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • Dimensions:
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 26×34 mm
  • 26×34 mm
  • Max. operating pressure:
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 5,2 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • Weight:
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
  • 0,95 g
  • 4,7 g
  • 4,7 g
Frequently Bought Together