ContactUsLinkComponent
Anodisc circle with support ring, Whatman™
Anodisc circle with support ring, Whatman™
Certificates
undefined
Anodisc circle with support ring, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • 514-0518
  • 514-0516
  • 514-0517
  • 514-0597
  • 514-0520
  • 514-0519
  • Type:
  • Anodisc™ 47
  • Anodisc™ 47
  • Anodisc™ 47
  • Anodisc™ 25
  • Anodisc™ 25
  • Anodisc™ 25
  • Pore size:
  • 0,20 µm
  • 0,02 µm
  • 0,10 µm
  • 0,10 µm
  • 0,20 µm
  • 0,02 µm
  • Thickness:
  • 60 µm
  • 60 µm
  • 60 µm
  • 60 µm
  • 60 µm
  • 60 µm
  • Max. temperature:
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • Porosity:
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • 25 - 50%
  • Refractive index:
  • 1,6
  • 1,6
  • 1,6
  • 1,6
  • 1,6
  • 1,6