
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:6652-16-0
:
Vzorec:C₁₂H₁₅ClF₃N
MDL číslo:MFCD02178913
:265.71 g/mol
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together