N-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)acetamide
Katalogové číslo APOSPC8485-500MG
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Bottle
- Pk:500 mg
- Seq:2725
Specifikace
O tomto produktu
:
:267.26 g/mol
Bod tání:105…106 °C
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:952182-62-6
Vzorec:C₁₂H₁₄FN₃O₃
MDL číslo:MFCD09027123