2-Bromo-5-fluoro-N-isopropylbenzamide
Katalogové číslo APOSPC8015-1G
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:951884-14-3
Vzorec:C₁₀H₁₁BrFNO
MDL číslo:MFCD09800911