Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Irritant
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Catalog # APOSPC7433C-1G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Irritant
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Catalog # APOSPC7433C-1G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  

Specifications

  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047

Specifications

About this item

 :
 :219.16 g/mol
Melting Pt:115…117 °C
 :GHS07
Storage Temperature:Ambient
CAS Number:1737-06-0
Formula:C₉H₈F₃NO₂
MDL Number:MFCD00075293