Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
APOSPC5719-1G
:
Apollo Scientific
:
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
APOSPC5719-1G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
1 g
Seq:
3047
:
:
133.122 g/mol
:
Ambient
:
2438-57-5
:
C₅H₈FNO₂
:
MFCD02683983