(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:14353-88-9
:
Vzorec:C₁₀F₁₁IO₄
MDL číslo:MFCD00191612
:519.99 g/mol
Bod tání:120 °C
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together