
2'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:220227-93-0
:
Vzorec:C₉H₇F₃O₂
MDL číslo:MFCD00236320
:204.15
Hustota:1.265 g/cm³ (25 °C)
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together