
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:367-81-7
:
Vzorec:C₆H₄FN₃O₄
MDL číslo:MFCD00007150
:201.11 g/mol
Bod tání:185…190 °C
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together