ContactUsLinkComponent
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
  APOSPC200251-500MG
 :  
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
  APOSPC200251-500MG
 :  
  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    500 mg
  • Seq:
    2725
 :
 :291.28 g/mol
 :170…172 °C
 :GHS07
 :Ambient
 :1022931-73-2
 :C₁₂H₁₆F₃N₃O₂
 :MFCD11044975