Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
4-(4-Fluorophenyl)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide
4-(4-Fluorophenyl)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide
Katalogové číslo APOSPC10585-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
4-(4-Fluorophenyl)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide
Katalogové číslo APOSPC10585-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :271.32 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:120873-34-9
Vzorec:C₁₄H₁₀FN₃S
MDL číslo:MFCD02720697