ContactUsLinkComponent
4-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
  APOSPC10239-1G
 :  
4-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
  APOSPC10239-1G
 :  
  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047
 :
 :290.72 g/mol
 :68…70 °C
 :Ambient
 :451485-73-7
 :C₁₆H₁₂ClFO₂
 :MFCD02091020