
2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:449778-74-9
:
Vzorec:C₉H₆F₃N₃O₂S
MDL číslo:MFCD03012088
Bod tání:170…172 °C
:277.23 g/mol
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together