
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:128544-05-8
:
Vzorec:C₂₂H₁₂F₆O₆S₂
MDL číslo:MFCD00274615
:550.44 g/mol
Bod tání:83…85 °C
Teplota pro skladování:Ambient
UN:3261
ADR:8,II
:GHS05
Frequently Bought Together