Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 Kč
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
APOSPC0189-250MG
:
Apollo Scientific
:
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
APOSPC0189-250MG
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
250 mg
Seq:
2590
:
:
243.01 g/mol
:
214…217 °C
:
Ambient
:
3265
:
8,III
:
GHS05
:
320-84-3
:
C₈H₃Cl₂F₃O
:
MFCD01631354