Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
3-Methyl-1H-indene-2-carboxylic acid 95%
3-Methyl-1H-indene-2-carboxylic acid 95%
Katalogové číslo APOSOR912234-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
3-Methyl-1H-indene-2-carboxylic acid 95%
Katalogové číslo APOSOR912234-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :174.2 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:34225-81-5
Vzorec:C₁₁H₁₀O₂
MDL číslo:MFCD00044428