1,4-Dioxane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Synonyma: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
- Číslo CAS:123-91-1
- Vzorec:C₄H₈O₂
- MDL číslo:MFCD00006571
- Molecular Weight:88.11 g/mol
- Bod varu:100…102 °C
- Bod tání:44540 °C
- Hustota:1.034 g/cm³ (25 °C)
- Bod vzplanutí:12 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1165
- ADR:3,II
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
- Číslo CAS:123-91-1
- Vzorec:C₄H₈O₂
- MDL číslo:MFCD00006571
- Molecular Weight:88.11 g/mol
- Bod varu:100…102 °C
- Bod tání:44540 °C
- Hustota:1.034 g/cm³ (25 °C)
- Bod vzplanutí:12 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1165
- ADR:3,II
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeProduct Family Options
Informace o produktu
- Pack typePkDostupnostPrice
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



