
Glyoxal dimethyl acetal 60% in aqueous solution
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:51673-84-8
:
Vzorec:OHCCH(OCH₃)₂
MDL číslo:MFCD00134410
:104.11 g/mol
Bod varu:100…102 °C/759mmHg
Hustota:1.15 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí:77 °C
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together