


(2-Methoxyethoxy)methyl chloride, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:3970-21-6
:
Vzorec:ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MDL číslo:MFCD00000888
:124.57 g/mol
Bod varu:50…52 °C/13mmHg
Hustota:1.091 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí:54 °C
EINECS:223-589-8
UN:2929
ADR:6.1+3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Teplota pro skladování:Refrigerator
Frequently Bought Together