Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 Kč
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
2-Nitrobenzoyl chloride
2-Nitrobenzoyl chloride 95%
2-Nitrobenzoyl chloride 95%
APOSOR480675-100G
:
Apollo Scientific
:
2-Nitrobenzoyl chloride 95%
APOSOR480675-100G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
100 g
Seq:
3401
:
:
185.57 g/mol
:
Ambient
:
3261
:
8,III
:
610-14-0
:
C₇H₄ClNO₃
:
MFCD00007131