
3-Bromo-6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Katalogové číslo APOSOR3675-100MG
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Bottle
- Pk:100 mg
- Seq:2440
Specifikace
O tomto produktu
:
:265.93 g/mol
Bod tání:111…113 °C
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:952183-48-1
Vzorec:C₇H₃BrCl₂N₂
MDL číslo:MFCD09607939