Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 Kč
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
5,7-Dibromo-1,3-dihydroindol-2-one
5,7-Dibromo-1,3-dihydroindol-2-one
5,7-Dibromo-1,3-dihydroindol-2-one
APOSOR346030-1G
:
Apollo Scientific
:
5,7-Dibromo-1,3-dihydroindol-2-one
APOSOR346030-1G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
1 g
Seq:
3047
:
:
290.95 g/mol
:
Ambient
:
23872-19-7
:
C₈H₅Br₂NO
:
MFCD04230619