Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 Kč
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 96%
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 96%
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 96%
APOSOR30549-5G
:
Apollo Scientific
:
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 96%
APOSOR30549-5G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
5 g
Seq:
3173
:
:
152.19 g/mol
:
141…143 °C/12mmHg
:
1.075 g/cm³ (25 °C)
:
113 °C
:
Ambient
:
5020-41-7
:
C₉H₁₂O₂
:
MFCD00002893