Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
3-Nitro-o-cresol 98%
Toxický
3-Nitro-o-cresol 98%
Katalogové číslo APOSOR27719-25G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Toxický
3-Nitro-o-cresol 98%
Katalogové číslo APOSOR27719-25G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    25 g
  • Seq:
    3308

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :153.14 g/mol
Bod tání:146…152 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:226-739-0
UN:2446
ADR:6.1,III
 :GHS06
Číslo CAS:5460-31-1
Vzorec:C₇H₇NO₃
MDL číslo:MFCD00007241