N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:15163-36-7
:
Vzorec:C₁₅H₃₃NO₃S
MDL číslo:MFCD00036908
:307.4924 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together