
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:3317-61-1
:
Vzorec:C₆H₁₁NO
MDL číslo:MFCD00005279
:113.16 g/mol
Bod varu:78 °C/1.4mmHg
Bod tání:25…29 °C
Hustota:1.015 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí:95 °C
EINECS:222-011-1
:GHS07
Teplota pro skladování:Freezer
Frequently Bought Together