Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
Irritant
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
Catalog # APOSOR15454-250MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Irritant
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
Catalog # APOSOR15454-250MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  

Specifications

  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    250 mg
  • Sekvence:
    2590

Specifications

About this item

 :
 :179.22 g/mol
Melting Pt:72…74 °C
 :GHS07
Storage Temperature:Ambient
CAS Number:51226-14-3
Formula:C₁₀H₁₃NO₂
MDL Number:MFCD00020904