
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:51805-45-9
:
Vzorec:C₉H₁₆ClO₆P
MDL číslo:MFCD00145469
:286.65 g/mol
Bod tání:177…178 °C
Teplota pro skladování:Refrigerator
UN:3261
ADR:8,II
:GHS05
Frequently Bought Together