
5-Fluoro-2-methoxy-4-nitroaniline 95+%
Katalogové číslo APOSPC53063-1G
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
:186.14 g/mol
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1435806-78-2
Vzorec:C₇H₇FN₂O₃
MDL číslo:MFCD24842657