6-Chloro-5-(difluoromethyl)-1-isopropyl-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Katalogové číslo APOSPC520031-1G
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Bottle
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
:245.656 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:2090187-23-6
Vzorec:C₁₀H₁₀ClF₂N₃
MDL číslo:MFCD29767515