
4-(Trifluorovinyloxy)benzoic acid
Katalogové číslo APOSPC450046-250MG
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Bottle
- Pk:250 mg
- Seq:2590
Specifikace
O tomto produktu
:
:218.129 g/mol
Bod tání:138…140 °C
Bod vzplanutí:110 °C
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:134151-66-9
Vzorec:C₉H₅F₃O₃
MDL číslo:MFCD06411647