5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carbonitrile ≥98%
Katalogové číslo APOSPC421220-100MG
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Bottle
- Pk:100 mg
- Seq:2440
Specifikace
O tomto produktu
:
:206.148 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:541505-11-7
Vzorec:C₁₀H₄F₂N₂O
MDL číslo:MFCD13181113