2,5-Difluoro-4-methoxyaniline 97%
Katalogové číslo APOSPC303423-1G
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
:159.133 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:394223-61-1
Vzorec:C₇H₇F₂NO
MDL číslo:MFCD18394891