ContactUsLinkComponent
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
  APOSPC303213-1G
 :  
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
  APOSPC303213-1G
 :  
  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047
 :
 :243.083 g/mol
 :Ambient
 :1706430-38-7
 :C₇H₅Cl₂FO₂S
 :MFCD28054213