
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:1706435-04-2
:
Vzorec:C₁₂H₁₃F₂NO
MDL číslo:MFCD27986843
:225.235 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
UN:3439
ADR:6.1,III
:GHS06
Frequently Bought Together