Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 Kč
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Domů
4-(Difluoromethoxy)-N,N-dimethylbenzamide
4-(Difluoromethoxy)-N,N-dimethylbenzamide
4-(Difluoromethoxy)-N,N-dimethylbenzamide
APOSPC300984-1G
:
Apollo Scientific
:
4-(Difluoromethoxy)-N,N-dimethylbenzamide
APOSPC300984-1G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
1 g
Seq:
3047
:
:
215.197 g/mol
:
Ambient
:
1378312-90-3
:
C₁₀H₁₁F₂NO₂
:
MFCD20538699