Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
3-(4-Fluorophenoxy)butan-2-one, tech
3-(4-Fluorophenoxy)butan-2-one, tech
Catalog # APOSPC28171-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
3-(4-Fluorophenoxy)butan-2-one, tech
Catalog # APOSPC28171-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :182.192 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:30343-25-0
Vzorec:C₁₀H₁₁FO₂
MDL číslo:MFCD00243670