Potassium trifluoro[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]boranuide
Katalogové číslo APOSPC200437-5G
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Bottle
- Pk:5 g
- Seq:3173
Specifikace
O tomto produktu
:
:258.087 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1985700-28-4
Vzorec:C₉H₁₁BF₃O₂·K
MDL číslo:MFCD18861625