Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
4-Methylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride 95%
4-Methylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride 95%
Katalogové číslo APOSOR951098-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
4-Methylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride 95%
Katalogové číslo APOSOR951098-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :160.645 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:948894-26-6
Vzorec:C₇H₁₂N₂·ClH
MDL číslo:MFCD12406584