Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 Kč
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
2-Methylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
2-Methylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine 95%
2-Methylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine 95%
APOSOR920652-1G
:
Apollo Scientific
:
2-Methylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine 95%
APOSOR920652-1G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
1 g
Seq:
3047
:
:
148.165 g/mol
:
Ambient
:
154704-35-5
:
C₇H₈N₄
:
MFCD19211982