
N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:1188263-67-3
:
Vzorec:C₉H₂₀N₂O₂·ClH
MDL číslo:MFCD04973126
:224.728 g/mol
Bod tání:138…146 °C
:GHS07
Teplota pro skladování:Refrigerator
Frequently Bought Together