
5-Methyl-2-furohydrazide
Katalogové číslo APOSOR40552-1G
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
:140.14 g/mol
Bod tání:61…62 °C
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:20842-19-7
Vzorec:C₆H₈N₂O₂
MDL číslo:MFCD01365944