5-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
Katalogové číslo APOSOR350206-1G
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
:278.09 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1311197-82-6
Vzorec:C₈H₁₁IN₂O
MDL číslo:MFCD19237232