Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethylpyrimidine
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethylpyrimidine
Katalogové číslo APOSOR345718-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethylpyrimidine
Katalogové číslo APOSOR345718-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :156.613 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:74502-83-3
Vzorec:C₇H₉ClN₂
MDL číslo:MFCD09864267