Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
5-[(Dimethylamino)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, tech
5-[(Dimethylamino)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, tech
Catalog # APOSOR33023-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
5-[(Dimethylamino)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, tech
Catalog # APOSOR33023-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :201.22 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:227201-29-8
Vzorec:C₉H₁₅NO₄
MDL číslo:MFCD02570817