
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:2227272-47-9
:
Vzorec:C₉H₁₂BrN·ClH
MDL číslo:MFCD31561266
:250.563 g/mol
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together