Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 Kč
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]acetamide
N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]acetamide
N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]acetamide
N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]acetamide
APOSOR183469-1G
:
Apollo Scientific
:
N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]acetamide
APOSOR183469-1G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
1 g
Seq:
3047
:
:
241.245 g/mol
:
Ambient
:
1401785-89-4
:
C₁₃H₁₁N₃O₂
:
MFCD11054367