Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® Hichrom HI-FFAP EXT, GC Columns
 :  Avantor
 
undefined
Avantor® Hichrom HI-FFAP EXT, GC Columns
 :  Avantor
 

 

  • Catalog No:
  • HI44-15-015-30
  • HI44-20-040-50
  • HI44-20-100-10
  • HI44-53-100-30
  • HI44-20-020-50
  • HI44-53-025-60
  • HI44-20-040-10
  • HI44-20-020-60
  • HI44-53-050-50
  • HI44-32-010-105
  • HI44-53-100-10
  • HI44-10-040-15
  • HI44-32-010-30
  • HI44-53-050-60
  • HI44-32-025-10
  • HI44-32-025-105
  • HI44-20-010-50
  • HI44-53-025-30
  • HI44-05-005-2.5
  • HI44-20-020-20
  • HI44-05-005-5
  • HI44-32-300-105
  • HI44-18-040-20
  • HI44-32-300-30
  • HI44-18-040-60
  • HI44-32-300-15
  • HI44-25-050-30
  • HI44-25-050-15
  • HI44-53-010-15
  • HI44-25-050-60
  • HI44-53-010-10
  • HI44-20-010-40
  • HI44-25-100-105
  • HI44-53-025-15
  • HI44-53-010-30
  • HI44-25-100-30
  • HI44-25-100-15
  • HI44-25-100-60
  • HI44-25-100-50
  • HI44-53-250-75
  • HI44-18-020-50
  • HI44-25-025-15G5
  • HI44-25-025-60
  • HI44-25-025-50
  • HI44-25-025-30G5
  • HI44-18-018-10
  • HI44-25-050-105
  • HI44-53-200-75
  • HI44-18-018-40
  • HI44-53-250-30
  • HI44-32-150-10
  • HI44-18-020-10
  • HI44-25-025-60G5
  • HI44-32-150-105
  • HI44-53-100-30G5
  • HI44-18-020-20
  • HI44-32-150-60
  • HI44-25-025-105
  • HI44-25-025-10
  • HI44-53-200-30
  • HI44-53-200-15
  • HI44-20-100-50
  • HI44-32-025-60
  • HI44-25-010-15
  • HI44-20-100-60
  • HI44-32-025-50
  • HI44-53-150-50
  • HI44-32-050-105
  • HI44-32-050-10
  • HI44-25-010-30
  • HI44-53-150-30
  • HI44-32-050-30
  • HI44-32-050-60
  • HI44-32-050-50
  • HI44-32-100-105
  • Phase name:
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • HI-FFAP EXT
  • Phase composition:
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Acid modified Polyethylene Glycol (PEG)
  • Polarity:
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Crossbond:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Temperature limit:
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • USP code:
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39
  • G14, G15, G16, G25, G35, G39

 

 

Frequently Bought Together